21951
Valco® Precision Sampling Kolbenspitzen
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
Spritzengröße
1 mL
Beschreibung
plunger tip for 1mL syringe
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
VICI 013933
Größe
1 mL
Kompatibilität
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)