Merck
21738
Valco® Precision Sampling Spritze, Magnum Serie
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip needle
glass syringe
Beschreibung
Magnum Series
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 060042
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Magnum-Serie - Austauschbare Nadel. Diese Spritze der Pressure-Lok-Serie ermöglicht die Probenahme und das Aufbewahren von Proben bis zu 500 ml. Sie hat eine totvolumenarme, auswechselbare Nadel und ein Drehventil, das eine vor Ort Probenahme mit späterer Analyse erlaubt. Sie ist ideal für die Probennahme, die Spurenanalyse und die Proben-konzentrierung von Umweltschadstoffen.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)