Wichtige Dokumente
20074-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
O.D. x ID x L 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛\ fittings)
Synonym(e):
VOST 100 Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
VOST Rauchgasprobennahmerohr, 35-60 mesh
Agentur
EPA 30,31
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
Partikelgröße
35-60 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..