Merck
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Amberlite IRN78 OH Hydroxid-Form, bucket of 500 g
Beschreibung
cross-linkage 8%
Qualitätsniveau
Form
beads
Verpackung
bucket of 500 g
Parameter
60 °C OH- form max. temp.
Feuchtigkeit
54-60%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
trimethylammonium
Partikelgröße
580-680 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Bei diesem Harz der Qualität nuclear grade liegen mindestens 95% der Ionentauschergruppen in der Hydroxidform vor.
Amberlite IRN78, strong base anion exchange gel type polystyrene resin in hydroxide form, has quaternary ammonium functional group.
Anwendung
Stark basischer (Typ I) Anionentauscher für die Wasserbehandlung, RAD-Abfälle, Entkontaminierung, usw.; sinnvoll für die thermische Borregeneration.
Amberlite IRN78 hydroxide form was used as packing bed in vertical column chromatography.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
10343-U4061838505316