ZMS1106
Anti-SBP-tag Antibody, clone 20 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Streptavidin binding peptide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 4.3 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
all
Verpackung
antibody small pack of 25
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells transfected with SBP-tagged GFP.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SBP-tag in lysates from HEK293 cells transfected with SBP-tagged GFP.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: 2 µg from a representative lot immunoprecipitated SBP-tag in HEK293 cells transfected with SBP-tagged GFP.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)