Merck
Z803200
Hellma® Küvetten für Streulichtmessungen
High Performance Quartz Glass, I.D. 8 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 2800 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 540.110-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
ID
8 mm
AD
75x10 mm
Kammervolumen
2800 μL
Allgemeine Beschreibung
with PTFE stoppers
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)