Merck
Z276669
Sigma-Aldrich
UV-Quarz-Küvette
Standard rectangular, chamber volume 3.5 mL, PTFE stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.44
Materialien
PTFE stopper
quartz
Hersteller/Markenname
Starna 21/Q/10/UM
Parameter
170-2,700 nm spectral range
H × B × T
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3.5 mL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Standardmaterial für Forschung und Qualitätskontrolle. Abmessungen: 12.5 x 12.5 mm, 45 mm hoch. Passen in alle Spektrophotometer. Für alle Wellenlängen zwischen 170 und 2700 nm.
Anwendung
  • Enhanced detection and differentiation of THC isomers: A study developed an enhanced liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) method for distinguishing 8- and 9-tetrahydrocannabinol isomers in blood and urine, utilizing synthetic analogs like (-)-11-nor-9-Carboxy-delta8-THC for accurate forensic toxicology and cannabinoid profiling (Reber et al., 2022).
Rechtliche Hinweise
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)