Z717401
Nichiryo pipette tips
volume range 1-10 mL, universal, bulk pack
Synonym(e):
Disposable Pipette Tips, Precision Pipette Tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear tip
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
Verpackung
pack of 200 ea (Bag)
Hersteller/Markenname
Nichiryo BMT-Z
Verfügbarkeit
not available in (France)
Maximales Volumen
10 mL
Volumenbereich
1-10 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RNase and DNase free
- Fits most pipettes
- Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
- Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)