Merck
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Synonym(e):
Pipette Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific P7700-T5M
Maximales Volumen
5 mL
Volumenbereich
0.5 - 5 mL
Volumen
5 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)