Merck
Z709344
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2180B
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
5 mL
Volumenbereich
1000-5000 μL
Volumen
1000—5000 μL
Kompatibilität
for use with
  • Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
  • Nichiryo BenchMate 1-5 ml
  • Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
Allgemeine Beschreibung
Handle up to 5 mL with this large volume tip
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)