Z694657
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
Empfohlene Produkte
Materialien
(polycaprolactone (PCL))
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
~ 300 μm spacing
Hersteller/Markenname
3D Biotek PCL303006-BR
Faserdurchm.
~300 μm
Bindungsart
non-treated surface