Merck
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Synonym(e):
PCL
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
chunks or granules (chips)
Qualitätsniveau
Viskosität
2.2 dL/g
Übergangstemp.
Tm 56-61 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChIKey
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900288-5G4061833233979