Merck
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Synonym(e):
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
solid
Viskosität
1.5 dL/g
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)