Merck
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Beschreibung
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
Leistungsmerkmale
Holds 7 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5230
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1427 (bucket)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)