Merck
Z601373
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 1.5-2.0 mL tubes 11x38 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 1.5 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1377
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1161 (drum rotor)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)