Merck
Z653802
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 0
Synonym(e):
3830/00M
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
SciLabware 3830/00M
Verfügbarkeit
available only in EU
Gesamt L
300 mm
Hülse AD
15 mm
Röhrchendurchm.
8 mm
8 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)