Merck
Z278378
Sigma-Aldrich
Scienceware® gas-washing bottle
for tubing with a 1/4 in. O.D.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Dampfdruck
≤0.5 psi
Leistungsmerkmale
for tubing with a 1/4 in. O.D.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H11030-0000
Allgemeine Beschreibung
Ein preiswertes Gerät zum Reinigen von Gasen. Graduierter 250mL PP-Zylinder mit  μ Dispersionsscheibe. Vinylstopfen mit Ein/Auslaß für Gas. Für 6.4mm-Schlauch. Maximaldruck: 34.5 hPa.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z278378-1EA4061832263021