Z630403
Binder cooled incubators KB series
KB 53
Synonym(e):
Binder KB 53
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
glass inner door (with smooth inner side)
Leistungsmerkmale
CE compliant
Environmentally friendly refrigerant R134a
RS422 printer and communication interface for stand software ATP-COM DataControlSystem
Temperature safety device CI. 3.1
digital temperature setting with ramp functions
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KB 53
Binder 9020-0243
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
-9.9-99.9 °C temperature
L × B × H
575 mm × 634 mm × 837 mm
Innenraumvolumen
53 L
Gewicht
72 kg
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)