Z331422
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Agentur
according to DIN 12 348
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Lenz 3.0014.37
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)