Z331414
Lenz® round bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Agentur
according to DIN 12 348
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Lenz 3.0014.28
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)