Z331449
Lenz® round bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Agentur
according to DIN 12 348
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Lenz 3.0029.28
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)