WH0056137M2
Monoclonal Anti-PCDHA12 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC138485, Anti-PCDHALPHA12, Anti-protocadherin alpha 12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCDHA12(56137)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LTGSVQIQITVLDVNDNGPAFDKPSYKVVLSENVQNDTRVIQLNASDPDEGLNGEISYGIKMILPVSEKCMFSINPDTGEIRIYGELDFEENNAYEIQVNAIDKGI
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable