WH0023057M1
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Nmnat2 Antibody, Nmnat2 Antibody - Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse, Anti-C1orf15, Anti-KIAA0479, Anti-MGC2756, Anti-PNAT2, Anti-nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NMNAT2(23057)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)