WH0010912M1
Monoclonal Anti-GADD45G antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CR6, Anti-DDIT2, Anti-GADD45gamma, Anti-GRP17, Anti-growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GADD45G(10912)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTLEEVRGQDTVPESTARMQGAGKALHELLLSAQRQGCLTAGVYESAKVLNVDPDNVTFCVLAAGEEDEGDIALQIHFTLIQAFCCENDIDIVRVGDVQRLAAIVGAGEEAGAPGDLHCILISNPNEDAWKDPALEKLSLFCEESRSVNDWVPSITLPE
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable