HPA039255
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-BHLHe79, Anti-Le-PAS, Anti-NXF, Anti-Neuronal PAS domain protein 4, Anti-PASD10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Immunogene Sequenz
YLTFPSGPEPSLQAELSKDLVCTPPYTPHQPGGCAFLFSLHEPFQTHLPTPSSTLQEQLTPSTATFSDQLTPSSATFPDPLTSPLQGQLTETS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPAS4(266743)
Allgemeine Beschreibung
NPAS4 protein interacts with:
- ARNT (anti-ARNT HPA001759)
- ARNTL (anti-ARNTL SAB4300614)
- ARNT2 (anti-ARNT2 HPA001056)
Immunogen
Anwendung
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA039255-100UL | 4061837129964 |
HPA039255-25UL | 4061841189565 |