WH0008493M1
Monoclonal Anti-PPM1D antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PP2CDELTA, Anti-WIP1, Anti-protein phosphatase 1D magnesium-dependent, delta isoform
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PPM1D(8493)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
IGLVPTNSTNTVMDQKNLKMSTPGQMKAQEIERTPPTNFKRTLEESNSGPLMKKHRRNGLSRSSGAQPASLPTTSQRKNSVKLTMRRRLRGQKKIGNPLLHQHRKTVCVC
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable