WH0007050M1
Monoclonal Anti-TGIF antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HPE4, Anti-MGC39747, Anti-MGC5066, Anti-TGFB-induced factor (TALE family homeobox)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGIF1(7050)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PGSVLARPSVICHTTVTALKDVPFSLCQSVGVGQNTDIQQIAAKNFTDTSLMYPEDTCKSGPSTNTQSGLFNTPPPTPPDLNQDFSGFQLLVDVALKRAAEMELQAKLTA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0007050M1-100UG | 4061829611866 |