WH0004171M1
Monoclonal Anti-MCM2 antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BM28, Anti-CCNL1, Anti-CDCL1, Anti-D3S3194, Anti-KIAA0030, Anti-MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), Anti-MGC10606, Anti-MITOTIN, Anti-cdc19
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM2(4171)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TQKFSVMRSMRKTFARYLSFRRDNNELLLFILKQLVAEQVTYQRNRFGAQQDTIEVPEKDLVDKARQINIHNLSAFYDSELFRMNKFSHDLKRKMILQQF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)