Wichtige Dokumente
U60100-HH
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Verpackung
pkg of 1 × 1 g U601001-01
Porengröße
500 Å
Kapazität
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)