Merck
T8654
Magenta Kulturgefäß
7-way tray
Synonym(e):
Magenta Vessel
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.13
Anwendung(en)
agriculture
Allgemeine Beschreibung
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Rechtliche Hinweise
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1