Wichtige Dokumente
T4799
Trypsin aus Schweinepankreas
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Synonym(e):
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine pancreas
Produktlinie
BioReagent
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Mol-Gew.
23.8 kDa
Konzentration
25 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH-Wert
7.6
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Komponenten
Vorsicht
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Bei Anwendungen, in denen EDTA erforderlich ist, sollte Trypsin in einer gepufferten Salzlösung ohne Ca2+ oder Mg2+ aufgelöst werden.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)