Merck
T4687
Sigma-Aldrich
Thiomersal
meets USP testing specifications
Synonym(e):
2-(Ethylmercurimercapto)-benzoesäure Natriumsalz, Merthiolate® Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Quecksilber-([o-carboxyphenyl]thio)-ethyl Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.81
Beilstein:
8169555
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic (Organic)
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-237 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Hg: ≤0.70% (ions)
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChIKey
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Thimerosal ist ein Sulfhydryl (Thiol)-oxidierendes Reagens, das eine Vielzahl von Sulfhydryl-abhängigen Enzymen und Proteinen wie PI3-Kinase-abhängige Methionin-Synthase, Glutamattransportrezeptoren und Na++K+-abhängige ATPasen hemmen kann.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Im Rahmen des globalen Unternehmensplans zur Unterstützung des Minamata-Übereinkommens zur Eindämmung quecksilberhaltiger Verbindungen müssen Kunden ab Januar 2021 eine Endverbleibserklärung vorlegen. Der Verkauf von Thimerosal wird auf genehmigte Anwendungen beschränkt.
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pan-Chyr Yang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(6), 333-339 (2012-07-04)
This study evaluated the immune response elicited by two formulations of an AS03(A)-adjuvanted H5N1 A/Indonesia/05/2005 prepandemic influenza vaccine, developed using manufacturing processes with or without thiomersal. In addition, it also evaluated compliance to the Centre for Biologics Evaluation and Research
Dorota Mrozek-Budzyn et al.
Neurotoxicology and teratology, 34(6), 592-597 (2012-10-17)
Despite the common use of Thimerosal as a preservative in childhood vaccines since the 1930s, there are not many studies on ethylmercury toxicokinetics and toxicodynamics in infants. The knowledge of ethylmercury's potential adverse effects is derived mostly from parallel methylmercury
Alicia Bazzano et al.
American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(3), 233-242 (2012-06-22)
Although the assertion of a link between vaccines and autism has been scientifically rejected, the theory continues to be popular and may influence the attitudes of parents of children with autism spectrum disorders. The authors sought to assess how often
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean
Janet K Kern et al.
International journal of environmental research and public health, 10(8), 3771-3800 (2013-08-24)
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological disorder in which a significant number of the children experience a developmental regression characterized by a loss of previously acquired skills and abilities. Typically reported are losses of verbal, nonverbal, and social abilities.