Wichtige Dokumente
T3450
Thiolutin
from Streptomyces luteosporeus, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Farcinicin, N-(4,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl), Propiopyvothine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces luteosporeus
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 0.90 - 1.10 mg/ml, clear, yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(=O)NC1=C2SSC=C2N(C)C1=O
InChI
1S/C9H10N2O2S2/c1-3-6(12)10-7-8-5(4-14-15-8)11(2)9(7)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,12)
InChIKey
UGZYFXMSMFMTSM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- to study its effects on yeast cells to calculate transcript half-life
- to study its effects on transcription during germination in budding yeast
- to study its effects on cell adhesion in zebrafish
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?