Wichtige Dokumente
T301000
DMT-dT-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.51
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Porengröße
500 Å
Kapazität
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?