Merck
T111040
Sigma-Aldrich
DMT-dT-phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxythymidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit], 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxythymidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-dT-amidit, Thymidin, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49N4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
744.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder or granules
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for MerMade
Nukleosidprofil
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChIKey
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-dT-Phosphoramidit gehört zur Klasse der DNA-Phosphoramidite.Die wesentlichen Merkmale von normal geschützten DNA-Phosphoramiditen sind:
  • Exozyklische Aminfunktionen werden durch eine Benzoylgruppe (dA(bz) und dC(bz)) oder Isobutyrylgruppe (dG(ib)) geschützt.
  • Die empfohlenen Spaltungs- und Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C oder 24 Stunden bei Raumtemperatur mit konzentrierter Ammoniaklösung für gängige basengeschützte Oligonukleotide
  • Die hohe Kupplungseffizienz von DNA-Phosphoramiditen von Proligo′ führt zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität (a)
Verpackung
T111040-1G in einer 1-oz-Flasche mit 28-400 Kappe
T111040-10G in einer 8-oz-Flasche mit 28-400 Kappe
T111040-6x5G in einer 8-oz-Flasche mit 28-400 Kappe
T111040-6x10G in einer 8-oz-Flasche mit 28-400 Kappe
T111040-20x10G in einer 1-Liter-Flasche mit GL 45
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)