Merck
SYNF816100N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
Synonym(e):
Synthware F816100N, measuring flask, graduated flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F816100N
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Volumetric Flask, Heavy Wall,100mL,Class A,#16 glass stopper
Anwendung
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)