Merck
SYNF811305SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
new
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F811305SN
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Volumetric Flask, Heavy Wall, 5mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Anwendung
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.