BR747725
BRAND® Pasteur Pipette
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 270 mm, Un-plugged
Synonym(e):
Pasteur pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Un-plugged
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 747725
capacity × L
~1.5 mL × 270 mm
Volumen
~1.5 mL , Withdraw
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)