SRP6595
IL-22 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179), ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IL-TIF, ZCYTO18
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179)
Markierung
His tagged
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 17.6 kDa (a polyhistidine tag at the N-terminus.)
observed mol wt 21-33 kDa (DTT-reduced protein.Protein migrates as 21-33 kDa in a SDS-PAGE due to glycosylation.
)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL22(50616)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)