SRP5214
ROCK2 (5-554), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
KIAA0619, ROCK-II, ROKα
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
514-696 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~66 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ROCK2(9475)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable