SRP4365
VEGF165 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MGC70609, VEGF, VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~38.4 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Vegfa(83785)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable