SRP2127
TR, α1, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1, MGC000261, MGC43240, NR1A1, THRA1, c-ERBA-1
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~81.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
350 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... THRA(7067)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable