SRP0721
AKT1 (E17K), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
50-75 nmol/min·mg (radiometric)
Mol-Gew.
~85 kDa
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_005163
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)