SRP0672
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
46 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... IDO2(169355)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)