SRP0527
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
43.2 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... PDCD1(18566)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable