SML3193
(S)-GSK2920487A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-(4-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)(3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, (S)-1, TCMDC-143498
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to gray
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N1C[C@H](CCC1)N2C=CN=C2C)C3=CC4=C(S3)C=CC=C4F
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable