Wichtige Dokumente
SML1974
CBLC000 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
9H-Carbazole-9-ethanamine, N,N-diethyl-3,6-dinitro- trifluoroacetate, Curaxin CBLC000 trifluoroacetate, N,N-Diethyl-3,6-dinitro-9H-carbazole-9-ethanamine trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CCN1C2=C(C=C([N+]([O-])=O)C=C2)C3=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C3.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C18H20N4O4.C2HF3O2/c1-3-19(4-2)9-10-20-17-7-5-13(21(23)24)11-15(17)16-12-14(22(25)26)6-8-18(16)20;3-2(4,5)1(6)7/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,6,7)
InChIKey
VFGJIBCWHYFSHE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)