Wichtige Dokumente
SML1462
Practolol
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4′-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilidex, AY 21011, Dalzic, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
DURULFYMVIFBIR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable