SML0608
A-412997 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cl.N2(CCC(CC2)c3ncccc3)CC(=O)Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C19H23N3O.2ClH/c1-15-5-4-6-17(13-15)21-19(23)14-22-11-8-16(9-12-22)18-7-2-3-10-20-18;;/h2-7,10,13,16H,8-9,11-12,14H2,1H3,(H,21,23);2*1H
InChIKey
KIGNSSHMCNBHQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.