5.05880
L-745,870 Trihydrochloride
Synonym(e):
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D₄ receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
0.4 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c4c([nH]c3)nccc4
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
InChIKey
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
D₄
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable